P63808
2,6-Pyridindicarbonsäure
99%
Synonym(e):
DPA, DPAc, Dipicolinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
370.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
188 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.