Fortfahren mit
222771
4-(Methylthio)benzaldehyd
95%
Synonym(e):
4-(Methylmercapto)-benzaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,00
€ 37,40
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-365-7
Beilstein/REAXYS Number:
636158
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 37,40
Listenpreis€ 44,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.646 (lit.)
bp
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, thioether
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M54503716626647136
description
95%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
86-90 °C/1 mmHg (lit.)
bp
272-273 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.646 (lit.)
refractive index
n20/D 1.639 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)