Fortfahren mit
707384
1H-Pyrazol-3-Carboxylsäure
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 34,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
204-213 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS005690
description
97%
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
204-213 °C
mp
-
form
powder
form
solid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)