Fortfahren mit
217042
Benzoyl-1,1,1-trifluoraceton
99%
Synonym(e):
BTA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COCH2COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-307-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
€ 90,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
bp
224 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
fluoro, ketone, phenyl
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)9(15)6-8(14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione was used in the synthesis of series of NNO ketoimines bearing trifluoromethyl substituents via Schiff base condensation reaction. It was also used in mixed-ligand chelate extraction of trivalent lanthanides and as a ligand in the preparation of ternary lanthanide (Ln) complexes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
226505426016278564
description
99%
description
96%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
96%
assay
99%
assay
99%
solubility
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
95% ethanol: 5%, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
38-40 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
bp
224 °C (lit.)
bp
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
bp
203 °C (lit.)
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)