Dokumente
8.01548
Sigma-Aldrich
2-Bromobutane
for synthesis
Synonym(e):
2-Bromobutane, sec-Butyl bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
201-140-7
Dampfdruck
70 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
265 °C
Expl.-Gr.
2.6-6.6 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-112 °C
Übergangstemp.
flash point 21 °C
Löslichkeit
<1 g/L
Dichte
1.26 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.261
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C