Wichtige Dokumente
142344
Butylphenylether
99%
Synonym(e):
1-Phenoxybutane, Butoxybenzene, Butyloxybenzene, Phenyl butyl ether, Phenyl n-butyl ether, n-Butyl phenyl ether
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
210.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−19 °C (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
InChIKey
YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?