Fortfahren mit
19780
2-Chlor-2-Methylpropan
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2-Chlor-2-methyl-propan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,80
€ 56,85
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-066-4
Beilstein/REAXYS Number:
1730872
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
€ 47,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4.82 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
evapn. residue
≤0.01%
refractive index
n20/D 1.385
bp
51-52 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤2 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C563521859498.01550
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
99% (CP)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−25 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
mp
-28 °C
bp
51-52 °C (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
bp
-
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.385
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3819 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlor-2-Methylpropan
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Youngseon Shim et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(9), 2637-2643 (2008-02-14)
The S(N)1 ionization reaction RX --> R(+) + X(-) for 2-chloro-2-methylpropane in ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([emim](+)P(-)(6)) is studied via molecular dynamics computer simulations. By employing a two-state valence-bond description for electronic structure variations of the reaction complex, the free
Maria C Mavroudi et al.
Electrophoresis, 35(18), 2573-2578 (2014-05-24)
The aim of the present study is the CE performance evaluation for the separation of 2-arylpropionic acid nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In particular, the separation of indoprofen, carprofen, ketoprofen, ibuprofen, and flurbiprofen was obtained by supporting the BGE either with SDS
Global Trade Item Number
SKUGTIN
19780-1L04061838762597
19780-250ML04061838762603