Wichtige Dokumente
8.01417
Sigma-Aldrich
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
for synthesis
Synonym(e):
Aminoguanidinbicarbonat
Größe auswählen
250 G
€ 39,40
25 KG
€ 702,00
€ 39,40
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 39,40
25 KG
€ 702,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H8N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-956-7
NACRES:
NA.22
€ 39,40
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
245 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (decomposes)
Löslichkeit
3.3 g/L
Dichte
1.56 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H2](N)\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
InChIKey
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • The chemistry of aminoguanidine derivatives – preparation, crystal structure, thermal properties, and molecular docking studies of aminoguanidinium salts: Explores the preparation and properties of aminoguanidine derivatives, highlighting the versatility of aminoguanidinium salts in various chemical contexts (R Selvakumar et al., 2015).
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis leicht beige
Gehalt (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable