Dokumente
8.00826
Sigma-Aldrich
Acryloylchlorid
(stabilised with phenothiazine) for synthesis
Synonym(e):
Acryloylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
212-399-0
Dampfdruck
106.6 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
bp
74-76 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Dichte
1.113-1.119 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
InChIKey
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,112–1,119
Identität (IR): entspricht
Das Material wird mit Phenothiazin stabilisiert. Zum Zeitpunkt der Analyse wurde ein Stabilisatorgehalt von >100 ppm ermittelt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F
Flammpunkt (°C)
-1 °C