Merck
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butensäurechlorid
≥97.0%
Synonym(e):
(E)-2,3-Dimethylacryloyl-chlorid, Tiglinsäurechlorid
Größe auswählen
5 G
€ 561,00
€ 561,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 561,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 561,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.471
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)