Fortfahren mit
549797
Acryloylchlorid
97.0%, contains <210 ppm MEHQ as stabilizer
Synonym(e):
Acryloylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 587,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.51
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-399-0
Beilstein/REAXYS Number:
635744
MDL number:
€ 70,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.93 psi ( 20 °C)
assay
97.0%
contains
<210 ppm MEHQ as stabilizer
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
InChI key
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Acryloylchlorid ist ein Derivat von Acrylsäure und wird häufig als reaktives Monomer bei der Synthese verschiedener Polymere mit den gewünschten Eigenschaften wie guter Transparenz, Flexibilität, ausgezeichneten mechanischen und thermischen Eigenschaften sowie Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit verwendet. Acryloylchlorid enthält in seiner Struktur sowohl eine Acryloylgruppe (-CH2=CHC(O)Cl) als auch eine funktionelle Chloridgruppe (-Cl). Diese Kombination von funktionellen Gruppen ermöglicht Acryloylchlorid, Polymerisationsreaktionen einzugehen und an Copolymerisationsprozessen teilzunehmen. Im Bereich der Polymere wird Acryloylchlorid häufig bei der Herstellung von Acrylpolymeren wie Polyacrylaten und Polymethacrylaten verwendet. Diese Polymere sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Textilien, und biomedizinischen Materialien.
Application
Acrylylchlorid kann als Monomer verwendet werden bei der Synthese von:
  • Acrylpolymeren über radikale Polymerisation oder Copolymerisierung. Diese Acrylpolymere können so zugeschnitten werden, dass sie die gewünschten Eigenschaften für biomedizinische Beschichtungen aufweisen, einschließlich Biokompatibilität, Adhäsion an der Produktoberfläche und Haltbarkeit.
  • Poly(styrol-co-acryloylchlorid)-Copolymer durch vernetzte Netze mit Styrol. Das daraus resultierende quervernetzte Polymer kann dann durch verschiedene chemische Reaktionen funktionalisiert oder modifiziert werden, um spezifische Eigenschaften oder Funktionen einzuführen, die für die Anwendung als Polymerträger oder ein elektrophiles Radikalfängerharz gewünscht sind.
  • Acrylamid-modifiziertes Chitosan.
  • Ulvan Acrylat-Makromer durch Veresterung von Hydroxylgruppen von Polysacchariden. Dieses Makromer kann zum Herstellen von Ulvan-basierten thermosensitiven Hydrogelen eingesetzt werden.
  • Abbaubarer Peptidvernetzer durch die Acrylierung der Amingruppen von Lysinresten und Glutamin innerhalb der Peptidsequenzen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A24109
description
97.0%, contains <210 ppm MEHQ as stabilizer
description
≥97%, contains ~400 ppm phenothiazine as stabilizer
assay
97.0%
assay
≥97%
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
contains
<210 ppm MEHQ as stabilizer
contains
~400 ppm phenothiazine as stabilizer
bp
72-76 °C (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acryloylchlorid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F
Flammpunkt (°C)
-1 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
814-68-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf