Wichtige Dokumente
69265
Sigma-Aldrich
Anti-Kaninchen-IgG-AP-Konjugat der Ziege (Fc-spezifisch)
Novagen®
Größe auswählen
40 μL
€ 139,00
€ 139,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
40 μL
€ 139,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 139,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable