Merck
662200
Sigma-Aldrich
Kit zur Anreicherung ubiquitärer Proteine
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
Verwendung
 kit sufficient for 12.5-25 mg process (lysate)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine große Mehrheit kurzlebiger Proteine wird über den Ubiquitin-Proteasom-Signalweg abgebaut. Ein für den Abbau markiertes Protein wird durch ein multienzymatisches System, das aus Ubiquitin-aktivierenden (E1), Ubiquitin-konjugierenden (E2) und Ubiquitin-ligierenden (E3) Enzymen besteht, kovalent an mehrere Moleküle von Ubiquitin, einem hochkonservierten Protein mit 76 Aminosäuren (8,6 kDa), gebunden. Das E1 aktiviert ein Ubiquitin-Monomer an seinem C-terminalen Cystein-Rest zu einer energiereichen Thiolester-Bindung, die dann auf einen reaktiven Cystein-Rest des E2-Enzyms übertragen wird. Die endgültige Übertragung von Ubiquitin auf die E-Aminogruppe eines reaktiven Lysinrestes von Substratproteinen wird durch das E3-Enzym bewirkt. Ubiquitinierte Proteine werden dann zum 26S-Proteasom eskortiert, wo sie endgültig abgebaut werden und das Ubiquitin freigesetzt und recycelt wird. Eine Familie von Proteinen, zu der auch Rad23 gehört, enthält zwei Ubiquitin-assoziierte Domänen, die ubiquitinierte zelluläre Proteine binden und sie zum Proteasom transportieren. Ubiquitinierte Proteine können mit Affinitätsperlen angereichert werden, die aus einem GST-Fusionsprotein bestehen, das diese Ubiquitin-assoziierte Sequenz enthält und mit Glutathion-Agarose konjugiert ist.
Eine schnelle Methode zur Isolierung ubiquitinierter Proteine unter Verwendung von Affinitätsperlen, die aus einem GST-Fusionsprotein bestehen, das eine Ubiquitin-assoziierte Sequenz enthält, die an Glutathion-Agarose gebunden ist. Nützlich für die Anreicherung von polyubiquitinierten Proteinen aus Zell- und Gewebelysaten einer breiten Palette von Spezies, einschließlich Hund, Mensch, Maus und Hefe. Die ubiquitinierten Proteine können identifiziert werden, indem die Perlen direkt auf SDS-PAGE geladen und dann mittels Immunblotting mit dem Antikörper der Wahl oder Anti-Ubiquitin (Best.-Nr. 662099) identifiziert werden. Alternativ ist es möglich, die Perlen mit Isopeptidase T (Best.-Nr. 419700) zu behandeln, um die Proteine von den Ubiquitinketten zu lösen.
Komponenten
Polyubiquitin-Affinitätsperlen, Kontroll-Glutathion-Agarose-Perlen, Kontroll-Lysat und ein Benutzerprotokoll.
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Lagerung und Haltbarkeit
Nach Eingang den gesamten Inhalt des Kits bei 4 °C lagern.
Sonstige Hinweise
Chen, L. and Madura, K. 2002. Mol. Cell Biol. 22, 4902.
Chen, L., et al. 2001. EMBO Rep.2, 933.
Rechtliche Hinweise
Verkauft unter Lizenz der PCT-Anmeldung wo 03/049,602.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Zhu et al.
Oncogene, 33(34), 4340-4351 (2014-01-21)
Estrogen receptor α (ERα) is initially expressed in the majority of breast cancers and promotes estrogen-dependent cancer progression by regulating the transcription of genes linked to cell proliferation. ERα status is of clinical importance, as ERα-positive breast cancers can be
Christian Ehlting et al.
Scientific reports, 9(1), 11021-11021 (2019-08-01)
The p38MAPK downstream targets MAPKAP kinases (MK) 2 and 3 are critical for the regulation of the macrophage response to LPS. The extents to which these two kinases act cooperatively and distinctly in regulating LPS-induced inflammatory cytokine expression are still
Jian Chen et al.
The American journal of pathology, 175(1), 400-411 (2009-06-17)
Tumor hypoxia directly promotes genomic instability and facilitates cell survival, resulting in tumors with a more aggressive phenotype. The proto-oncogene pim-1 regulates apoptosis and the cell cycle by phosphorylating target proteins. Overexpression of Pim-1 can cause genomic instability and contribute
Jian Xu et al.
Circulation, 116(8), 944-953 (2007-08-08)
Tetrahydrobiopterin (BH4) deficiency is reported to uncouple the enzymatic activity of endothelial nitric oxide synthase in diabetes mellitus. The mechanism by which diabetes actually leads to BH4 deficiency remains elusive. Here, we demonstrate that diabetes reduced BH4 by increasing 26S
Roi Cal et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(2), 369-377 (2012-12-18)
Low density lipoprotein retention and aggregation in the arterial intima are key processes in atherogenesis. Aggregated LDL (agLDL) is taken up through low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) by human vascular smooth muscle cells (VSMC). AgLDL increases LRP1 expression, at