Wichtige Dokumente
6.17740
Supelco
Ammoniumfluorid
purified grade
Synonym(e):
Ammonium fluoride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
purified grade
Qualität
purified grade
SMILES String
F.F.N
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChIKey
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)