Fortfahren mit
209147
Ytterbium(III)-nitrat Pentahydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Ytterbium trinitrate, Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,60
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Yb(NO3)3 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-384-6
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
€ 74,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChI key
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ytterbium(III)-nitratpentahydrat kann als Vorläufer für die Synthese von Folgendem verwendet werden:
  • Er–Mn: Yb3Al5O12(YbAG)-Nanokristalle durch ein nichtwässriges Sol–Gel-Verfahren. Die Yb3+–Mn2+-Dimer-Sensibilisierung steigert die grünen Aufwärtskonvertierungsemissionen signifikant.
  • CaTiO3:Yb3+, Er3+-Nanopartikel durch ein Copräzipitationsverfahren. Diese Nanopartikel werden bei der optischen Überwachung der Mineralisierung und Demineralisierung von Knochengerüsten eingesetzt.
Es kann auch als Dotierstoff zum Herstellen von BiVO4-Halbleiterphotokatalysatoren mit verbesserten Aufwärtskonvertierungseigenschaften eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217220298166204870
description
99.9% trace metals basis
description
99.999%
description
99.9% trace metals basis
description
99.998% trace metals basis
form
crystals and lumps
form
crystals, granules or chunks
form
crystals and lumps
form
powder and chunks
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999%
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: erbium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ytterbium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ytterbium(III)-nitrat Pentahydrat
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)