Merck
277908
Sigma-Aldrich
Ammoniummolybdat
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Ammonium orthomolybdate, Diammonium molybdate
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2MoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99.98% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Methode(n)
electron microscopy: suitable
Verunreinigungen
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Löslichkeit
ethanol: insoluble(lit.)
SMILES String
N.N.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
LZRXBDCICLHKEN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ammoniummolybdat kann durch Auflösen von Molybdäntrioxid in Ammoniak hergestellt werden.[1]
Anwendung
Ammoniummolybdat wird zur Herstellung von Phoshomolybdaten verwendet.[2] (NH4)2MoO4 wird als Analysereagenz für die quantitative Analyse von Phosphaten, Silikaten, Arsenaten und Blei in deren jeweiligen wässrigen Lösungen verwendet.2 Bei Sättigungskonzentration wird (NH4)2MoO4 zur Kryonegativfärbung[3][4] und für die Negativkontrastfärbung in der biologischen Elektronenmikroskopie verwendet.[5] Ammoniummolybdat wurde in einer Untersuchung zur Kristallisation zellfrei exprimierter Membranproteine verwendet.[6]
Ammoniummolybdat wird zur Herstellung von Phoshomolybdaten verwendet.[2] (NH4)2MoO4 wird als Analysereagenz für die quantitative Analyse von Phosphaten, Silikaten, Arsenaten und Blei in deren jeweiligen wässrigen Lösungen verwendet.[7] Bei Sättigungskonzentration wird (NH4)2MoO4 zur Kryonegativfärbung[3][4] und für die Negativkontrastfärbung in der biologischen Elektronenmikroskopie verwendet.[5] Ammoniummolybdat wurde in einer Untersuchung zur Kristallisation zellfrei exprimierter Membranproteine verwendet.[6]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Adrian et al.
Micron (Oxford, England : 1993), 29(2-3), 145-160 (1998-07-31)
A procedure is presented for the preparation of thin layers of vitrified biological suspensions in the presence of ammonium molybdate, which we term cryo-negative staining. The direct blotting of sample plus stain solution on holey carbon supports produces thin aqueous
Effect of the addition of ammonium molybdate on metakaolin-based geopolymer formation: Shrinkage and crystallization
Vidal L, et al.
Powder Technology, 275, 211-219 (2015)
Handbook of Non-Ferrous Metal Powders: Technologies and Applications null
S De Carlo et al.
Journal of structural biology, 138(3), 216-226 (2002-09-10)
Beam damage is the main resolution-limiting factor when biological particles are observed by cryoelectron microscopy in a thin vitrified solution film. Furthermore, the low contrast of the specimen frequently makes observation difficult and limits the possibility of image processing. Cryo-negative
Principles of micro Sequential Injection Analysis in the Lab-on-Valve format and its Introduction into a Teaching Laboratory
Decuir MS, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 24(2), 103-103 (2007)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf