Merck
616397-M
Transferrin, Holo, menschliches Plasma
Synonym(e):
Transferrin, Holo, menschliches Plasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
34058011
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 9571
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
pI 
5.8
solubility
water: 10 mg/mL
cation traces
Fe: 0.1%
storage temp.
−20°C
General description
Natives Holotransferrin aus menschlichem Plasma. Tranferrin ist ein wichtiges eisenbindendes Protein und kommt im menschlichen Plasma oder Serum in Konzentrationen von 3 mg/ml vor. Seine Konzentration korreliert mit der gesamten Eisenbindungskapazität von Serum und sein Spiegel wird durch die Verfügbarkeit von Eisen reguliert. Es entfaltet eine bakteriostatische und fungistatische Wirkung und ist für die Eisenverwertung durch die häminsynthetisierenden Retikulozyten von wesentlicher Bedeutung. Wird im Knochenmark als Tf-gebundenes Eisen abgelagert.
Physical form
Lyophilisiert aus 150 mM NaCl, 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung NaN₃ hinzufügen und im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3