Fortfahren mit
Z600598
Hellma® Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 300 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
with 2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 105-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
25 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
300 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
mit PTFE-Deckel
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z600210Z600199Z802492
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 300 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 105-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104.002-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104.002B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 108.002B-QS
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the length of the item?
    1 answer
    1. The dimensions of this product are as follows:
      Height (length) - 25 mm
      Width - 12.5 mm
      Depth - 12.5 mm