Merck
613544
Sigma-Aldrich
TMB, löslich
Synonym(e):
TMB, löslich, 3,3ʹ,5,5ʹ-Tetramethylbenzidin
Größe auswählen
100 ML
€ 139,00
€ 139,00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 139,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.41
€ 139,00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
clearvery light blue
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1c(cc(cc1C)c2cc(c(c(c2)C)N)C)C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChIKey
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Erzeugt ein gelbes, lösliches Endprodukt, das bei 370 nm bis 650 nm interpretiert werden kann. Die Verwendung von Stopplösung erhöht die Empfindlichkeit um das Zwei- bis Vierfache und führt zu einer gelben Lösung, die bei 450 nm abgelesen werden kann.
Lösliches TMB-Substrat, das als Einkomponentensystem geliefert wird.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Einkomponentensystem mit 1,46 mM TMB, 2,21 mM H₂O₂ in einem proprietären Lösungsmittel, pH 3,1 ± 0,5.
Rekonstituierung
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verwerfen, wenn die Lösung blau oder trüb wird. Das Reagenz ist bei Raumtemperatur stabil, wir empfehlen jedoch, es im Kühlschrank aufzubewahren, um die Haltbarkeit zu verlängern. Vor der Verwendung auf Prüftemperatur erwärmen.
Sonstige Hinweise
Das Produkt wurde auf seine Stabilität bei 4 °C und 18–26 °C getestet. Die Produktleistung wird am Endprodukt mittels ELISA getestet.
Empfohlenes Verfahren für die Verwendung von TMB in HRP-basierten ELISAs:
1. Führen Sie alle erforderlichen Inkubationen mit Antikörpern und HRP-markierten Sonden durch.
2. Waschen Sie die Plattenvertiefungen mindestens viermal mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) oder trisgepufferter Kochsalzlösung (TBS), die 0,1 % Tween®-20 als Detergens enthält.
3. Nach dem letzten Waschvorgang schütteln und alle Pufferreste aus den Vertiefungen abtupfen.
4. 100 μl TMB-Lösung in jede Vertiefung geben und 5–30 Minuten inkubieren.
5. Optionen für Messungen:
a. Bei kinetischen Assays kann die Reaktion als Funktion der Zeit überwacht werden, indem die Absorption bei 650 nm in Zwischenintervallen gemessen wird.
b. Bei Endpunkt-Assays, bei denen das blaue Chromogen erhalten bleibt, sollte die Reaktion durch Zugabe von 100 µl 0,1 % Natriumfluorid (NaF) gestoppt und die Absorption bei 650 nm abgelesen werden.
c. Wird für Endpunkt-Assays eine höhere Empfindlichkeit gewünscht, sollte die Reaktion durch Zugabe von 100 μl entweder 500 mM H2SO4 oder 250 mM HCl gestoppt und die Absorption bei 450 nm INNERHALB VON 5 MIN. abgelesen werden. Durch Zugabe von Säure wird das blaue Radikal in das gelbe Diimin umgewandelt, das bei 450 nm absorbiert.
HINWEIS: Die optimale Inkubationszeit hängt von der Menge des vorhandenen HRP ab. Wenn sich die Farbe zu schnell entwickelt, ist die Kinetik nullter Ordnung nicht mehr gegeben. Eine Verdünnung der Sonde, des Antikörpers oder des HRP-markierten Reagenzes kann erforderlich sein. Schwankungen bei Zeit, Reagenzienvolumen und Temperatur können ebenfalls eine weitere Standardisierung durch den Anwender erfordern.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)