Fortfahren mit
T8665
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonym(e):
TMB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin-(TMB)-Flüssigsubstratsystem, peroxidase substrate
Quality Segment
form
liquid
storage condition
protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
TMB ist ein Substrat für Meerrettichperoxidase. Es entwickelt ein lösliches blaues Reaktionsprodukt, das bei 370 oder 655 nm abgelesen werden kann. Die TMB-Reaktion kann mit 0,5 M H2SO4 gestoppt (resultiert in einer gelben Farbe) und bei 450 nm abgelesen werden. Empfohlen für ELISA-Verfahren (Mikrotiterplatten), nicht empfohlen für Membrananwendungen.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin wurde in einer Studie verwendet, um nachzuweisen, dass durch Messung der Substratabsorptionswerte bei anderen Wellenlängen als dem Absorptionsmaximum der Messbereich von immunenzymometrischen Tests deutlich erweitert werden kann, ohne die Testcharakteristika zu beeinträchtigen. Außerdem wurde 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin in einer Studie zur Untersuchung der Bildung von konkaven CuS-Suprastrukturen mit Peroxidase-ähnlicher Aktivität eingesetzt.
Physical form
Gebrauchsfertig.
Disclaimer
Dieses Substrat ist lichtempfindlich und sollte vor direktem Sonnenlicht und UV-Lichtquellen geschützt aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4319T5569T4444
description
peroxidase substrate
description
peroxidase substrate
description
peroxidase substrate
description
ready to use solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
207738-08-7 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do we need to add hyrodgen peroxide when reacting with HRP?
    1 answer
    1. This product is a reagent that combines soluble TMB chromogen, buffer, and hydrogen peroxide in a convenient, ready-to-use, single solution system. No additional dilution or ingredients are required.
      Helpful?
  2. What is the concentration of 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate?
    1 answer
    1. The concentration of this item is 1.6mM.