Fortfahren mit
T5525
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin
TMB substrate, chromogenic, tablet
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
€ 346,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin, tablet, 1 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
mp
168-171 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein nicht karzinogener Ersatz (negativer Ames-Test) für Benzidin, der sich als Peroxidasesubstrat zur Verwendung in ELISA-Verfahren eignet. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt mit hellblauer Farbe und kann spektrophotometrisch bei 370 oder 620–650 nm abgelesen werden. Die TMB-Reaktion kann mit 2 M H2SO4 gestoppt (resultiert in einer gelben Farbe) und bei 450 nm abgelesen werden. Ein empfindliches und spezifisches Reagens für den Nachweis von Blut, Hämoglobingehalt, Peroxidasegehalt.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin wurde als Substrat in kompetitiven ELISA-Verfahren (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) und indirekten ELISA-Verfahren eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0974387748108622
description
tablet, 1 mg substrate per tablet
description
standard for GC
description
≥98.0% (NT)
description
GR for analysis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
tablet
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
mp
168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
166-170 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54827-17-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)