Fortfahren mit
573108-M
STAT5-Inhibitor, CAS-Nr. 285986-31-4, Calbiochem
The STAT5 Inhibitor, also referenced under CAS 285986-31-4, controls the biological activity of STAT5.
Synonym(e):
STAT5-Inhibitor, CAS-Nr. 285986-31-4, Calbiochem, Nʹ-((4-Oxo-4H-chromen-3-yl)methylen)nicotinohydrazid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(\N=C\c2[c](c3c([o]c2)cccc3)=O)C(=O)c1cnccc1
InChI key
DAVIKTBRCQWOGT-GIJQJNRQSA-N
General description
Eine zellpermeable, nicht-peptidische Nikotinoylhydrazonverbindung, die selektiv auf die SH2-Domäne von STAT5 abzielt (IC50 = 47 µM gegen STAT5b SH2-Domäne EPO-Peptidbindungsaktivität), während sie auf die SH2-Domäne von STAT1, STAT3 oder Lck (IC50 >500 µM) eine sehr viel geringere Wirkung zeigt. Blockiert nachweislich die DNA-Bindungsaktivität von STAT5/STAT5 in K562-Kernextrakt und hemmt die IFN-α-stimulierte Tyrosinphosphorylierung von STAT5, aber nicht von STAT1 oder STAT3, in Daudi-Zellen.
Other Notes
Muller, J., et al. 2008. ChemBioChem9, 723.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
An Introduction to Inhibitors and Their Biological Applications
Global Trade Item Number
SKUGTIN
573108-10MG-M04055977265941