Merck
566405
SIS3
≥90% (HPLC), solid, Smad3 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Smad3-Inhibitor, SIS3, CAS-Nr. 1009104-85-1, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H27N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Smad3-Inhibitor, SIS3, CAS-Nr. 1009104-85-1, Calbiochem, Smad3 Inhibitor, SIS3, CAS 1009104-85-1, is a cell-permeable, selective inhibitor of TGF-β1-dependent Smad3 phosphorylation and Smad3-mediated signaling. Does not affect Smad2, MAPK, ERK, or PI3-K.
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 15 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2ncccc2c(c1c5ccccc5)C=CC(=O)N3CCc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3)C
InChI
1S/C28H27N3O3/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3
InChI key
IJYPHMXWKKKHGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Smad3 inhibitor is a cell-permeable pyrrolopyridine compound that selectively inhibits TGF-β1-dependent Smad3 phosphorylation and Smad3-mediated cellular signaling with no effect on Smad2, p38 MAPK, ERK, or PI 3-K signaling.
Application
Der spezifische Inhibitor von Smad3 (SIS3) wurde zur Blockierung des transformierenden Wachstumsfaktors (TGF)-β/ Mütter gegen das Decapentaplegic Homolog 3 (SMAD3) eingesetzt, um die Signalwege zu charakterisieren, die zur Aktivierung des Signalwandlers und Aktivators der Transkription 3 (STAT3) in Lungenfibroblasten beitragen. Es wurde auch als SMAD3-Inhibitor in serumfreien Medien verwendet, um seine Fähigkeit zu bewerten, den Acrolein-Effekt in ARPE-19-Zellen zu verhindern.
Biochem/physiol Actions
Der spezifische Inhibitor von Smad3 (SIS3) ist eine Pyrrolopyridinverbindung. Es blockiert selektiv die vom transformierenden Wachstumsfaktor (TGF)β1-abhängige Mütter gegen Decapentaplegic Homolog 3 (Smad3) Phosphorylierung und den Smad3-vermittelten zellulären Signalweg, ohne Smad2, p38 Mitogen-aktivierte Proteinkinase (MAPK), extrazelluläre-signalregulierte Kinase (ERK) oder Phosphoinositid-3-Kinase (PI3K) zu beeinflussen. Durch seine hemmende Funktion reguliert SIS3 Fibrose, Apoptose und Entzündung in der Niere von Mäusen mit einseitiger Ureterobstruktion (UUO). Daher kann SIS3 ein wirksames Medikament für die weitere Behandlung von Nierenerkrankungen gegen Fibrose sein.
Primärziel
TGF-β1-abhängige Smad3-Phosphorylierung und Smad3-vermittelte zelluläre Signalübertragung
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Reversibel: nein
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Zellpermeabel: ja
Jinnin, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 597.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c