Wichtige Dokumente
569406
Sigma-Aldrich
Stearoyl-CoA-Desaturase 1-Inhibitor, MF-438, Calbiochem
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, CAS 921605-87-0, is a cell-permeable inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1; IC50 of 2.3 nM).
Synonym(e):
Stearoyl-CoA-Desaturase 1-Inhibitor, MF-438, Calbiochem, 2-Methyl-5-(6-(4-(2-(Trifluormethyl)phenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-1,3,4-thiadiazol
Größe auswählen
10 MG
€ 221,00
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 221,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18F3N5OS
Molekulargewicht:
421.44
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Thiadiazol-Pyridazin-Verbindung, die als Inhibitor der Stearoyl-CoA-Desaturase 1 (SCD1) mit einem IC50 von 2,3 nM wirkt. In vivo weist es einen ED50 von 1–3 mg/kg, p.o., in Mäuseleber-PD-Tests auf.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Leger, S., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett.2, 499.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable