Fortfahren mit
SML2356
A939572
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(2-Chlorophenoxy)-N-(3-(methylcarbamoyl)phenyl)piperidine-1-carboxamide, 4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide, A 939572, A939
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,50
€ 64,17
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22ClN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 64,17
Listenpreis€ 75,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)OC2CCN(CC2)C(=O)Nc3cc(ccc3)C(=O)NC
InChI
1S/C20H22ClN3O3/c1-22-19(25)14-5-4-6-15(13-14)23-20(26)24-11-9-16(10-12-24)27-18-8-3-2-7-17(18)21/h2-8,13,16H,9-12H2,1H3,(H,22,25)(H,23,26)
InChI key
DPYTYQFYDLYWHZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A939572 is an orally available piperidine-aryl urea-based small molecule that inhibits stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) with high potency (IC50 = 37 nM/hSCD1 and <4 nM/mSCD1) with little hERG channel blockade activity (IC50 >100 μM). When administered in ob/ob mice, A939572 effectively reduces desaturation indices in vivo (18:0/18:1n9 ratio from 26.9 to 8.47 in liver; from 15.4 to 7.35 in plasma post 5-day 10 mg/kg bid p.o.). A939572 is a useful tool for probing SCD1-mediated physiological and pathological processes both in cultures (50 nM-10 μM) and in vivo (5-10 mg/kg i.p. or 10 mg/kg p.o. in mice).
Orally available, potent and selective stearoyl-CoA-desaturase 1 (SCD1) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0895SML0662SML0143
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)