Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 185,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 744,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H17ClFN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)Cl)OC2CCN(CC2)c3nnc(cc3)c4nnc([o]4)C
InChI
1S/C18H17ClFN5O2/c1-11-21-24-18(26-11)15-4-5-17(23-22-15)25-8-6-13(7-9-25)27-16-10-12(20)2-3-14(16)19/h2-5,10,13H,6-9H2,1H3
InChI key
WFOFPVXMPTVOTJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CAY10566 is a potent and selective stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 26 nM/hSCD1 and 4.5 nM/mSCD1; IC50 >10 μM/75 receptors, transporters, ion channels). CAY10566 effectively blocks the conversion of saturated long-chain fatty acid-CoAs (LCFA-CoAs) to monounsaturated LCFA-CoAs in HepG2 cells (IC50 = 7.9 nM by C17:1/C17:0 ratio; IC50 = 6.8 nM by C16:1/C16:0 ratio) and exhibits good metabolic stability (by rat & mouse liver microsome assays) and oral availability (rat F = 59.2%; 5 mg/kg p.o.). CAY10566 is typically used in the range from 0.1-10 μM for cell treatment.
Orally available, potent and selective stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color off-white to orange | color white to beige | color white to beige | color white to pink |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?