Wichtige Dokumente
567020
Sigma-Aldrich
Simvastatin, CAS-Nr. 79902-63-9, Calbiochem
≥98% (HPLC), solid, HMG-CoA reductase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Simvastatin, CAS-Nr. 79902-63-9, Calbiochem, MK-733, L-Typ Kalziumkanalblocker VI
Größe auswählen
50 MG
€ 239,00
€ 239,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 239,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H38O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 239,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktbezeichnung
Simvastatin, CAS-Nr. 79902-63-9, Calbiochem, A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 8539
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Kationenspuren
heavy metals: ≤20 ppm
heavy metals: <20 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChIKey
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein lipophiler 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym A (HMG-CoA)-Reduktase-Hemmer, der die Funktion von Ras durch Hemmung der Farnesylierung blockiert. Hemmt auch den Glukose-induzierten Ca2+-Signalweg und die Insulinsekretion durch Blockierung der L-Typ Ca2+-Kanäle in Inselzellen der Ratte β-Zellen. Hemmt die Zellproliferation von menschlichen glatten Muskelzellen. Hinweis: Dieses Produkt wird in einer inaktiven Form geliefert und muss zur Aktivierung mit NaOH in Ethanol behandelt und anschließend auf pH 7,2 neutralisiert werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Farnesylierung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
50 mg in 1 ml Ethanol auflösen und 0,813 ml 1N NaOH hinzufügen. Stellen Sie den pH-Wert auf 7,2 ein, indem Sie vor der Verwendung kleine Mengen von 1N HCl hinzufügen.
Rekonstituierung
Nach Rekonstitution in Ethanol-NaOH aliquotieren und einfrieren (-20 °C). Ethanol-NaOH-Lösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat stabil. Neutralisierte Lösungen sollten sofort verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Yada, T., et al. 1999. Br. J. Pharmacol. 126, 1205.
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol. 102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol. 94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int. 52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991 Cancer Res.51, 3602.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lívia Teixeira et al.
Frontiers in immunology, 13, 820131-820131 (2022-03-08)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is currently a worldwide emergency caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In observational clinical studies, statins have been identified as beneficial to hospitalized patients with COVID-19. However, experimental evidence of underlying statins protection
Angela Jeong et al.
ACS chemical biology, 17(10), 2863-2876 (2022-09-16)
Dysregulation of protein prenylation has been implicated in many diseases, including Alzheimer's disease (AD). Prenylomic analysis, the combination of metabolic incorporation of an isoprenoid analogue (C15AlkOPP) into prenylated proteins with a bottom-up proteomic analysis, has allowed the identification of prenylated
Bingjiao Zhao et al.
Journal of applied biomaterials & functional materials, 18, 2280800019900094-2280800019900094 (2020-09-16)
Simvastatin (SIM) has been documented to induce the osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells (PDLSCs). To establish an efficient release system for periodontal regeneration, a polycaprolactone (PCL) membrane scaffold containing SIM was electrospun and evaluated. The obtained PCL-SIM membrane
Patrícia M R Pereira et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(23), 6215-6229 (2020-10-02)
Statins are cholesterol-depleting drugs used to treat patients with hypercholesterolemia. Preclinically, statins disrupt trafficking of receptors present at the cell membrane. Membrane receptors, defined as tumor biomarkers and therapeutic targets, are often internalized by an endocytic pathway. Indeed, receptor endocytosis
Bing-jiao Zhao et al.
Fundamental & clinical pharmacology, 28(5), 583-592 (2013-10-12)
Periodontal ligament stem cells (PDLSCs) are considered as potential mesenchymal stem cell sources for future clinical applications in periodontal regeneration therapy. Simvastation, widely used for lowering serum cholesterol, is known to have a bone stimulatory effect. However, it is not