Fortfahren mit
S6196
Simvastatin
≥97% (HPLC),  HMG-CoA reductase inhibitor, solid
Synonym(e):
MK-733, SVA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H38O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
€ 63,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Simvastatin, ≥97% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
127-132 °C (lit.)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
General description
Simvastatin ist ein Prodrug. Simvastatin ist ein semisynthetisches Derivat/Analogon von Lovastatin. Simvastatin ist wasserunlöslich, löst sich aber in polaren organischen Lösungsmitteln auf.
Application
Simvastatin wird wie folgt verwendet:
  • als Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase (HMGCR)
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf den epithelialen-mesenchymalen Übergang (EMT) und die Prognose von Patienten mit Lungenadenokarzinom
  • in In-vivo-Studien zur Prüfung seiner Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit und Zellproliferation von Hirntumor-initiierenden Zellen (BTIC)
  • zur Untersuchung der Rolle des Adenosin-Triphosphat(ATP)-bindenden Cassette(ABC)-Transporters A7 in der Phagozytose von Jurkat-Zellen
  • zur Untersuchung der Wirkung auf endotheliale Dysfunktion und Entzündungen bei Mäusen
Biochem/physiol Actions
Simvastatin ist ein spezifischer Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase, dem Enzym, das die Umwandlung von HMG-CoA zu Mevalonat katalysiert, einem frühen Schritt in der Biosynthese von Cholesterin. Es wird in der Behandlung der Hypercholesterinämie eingesetzt, da es den Spiegel von LDL-Cholesterin und Triglyceriden senkt und den HDL-Spiegel erhöht. Simvastatin ist ein Lacton, das in vivo leicht in die entsprechende β-Hydroxysäure hydrolysiert wird. Es kann vor Einsatz durch Behandlung mit NaOH in EtOH aktiviert werden. Es hat eventuell auch positive Auswirkungen auf die endotheliale Funktion, entzündliche Prozesse, Glattmuskelzellfunktion, Gefäßwandfunktion, Hämostase und LDL-Oxidation.
Simvastatin ist ein spezifischer Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase und ein Cholesterinsenker.
Simvastatin ist ein spezifischer Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase, dem Enzym das die Umwandlung von HMG-CoA in Mevalonat katalysiert. Diese Umwandlung ist ein früher Schritt in der Cholesterin-Biosynthese. Es wird bei der Behandlung von Hypercholesterinämie verwendet, da es den Low-Density-Lipoprotein- ??und Triglycerid-Level verringert und den High-Density-Lipoprotein-Level erhöht. Simvastatin ist ein Lacton, das in vivo leicht zur entsprechenden β-Hydroxysäure hydrolysiert und es kann vor der Verwendung durch eine Behandlung mit NaOH in EtOH aktiviert werden. Es ist ein synthetisches Analogon von Lovastatin (Prod.Nr. M2147).
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1438BP739S0650000
Simvastatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP739
Simvastatin
Simvastatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0650000
Simvastatin
description
≥97% (HPLC), solid
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Simvastatin
signalword
Warning
pictograms
Health hazard
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can S6196 be used for cell culture assays?
    1 answer
    1. This item has not been tested for use in cell culture. However, the product has been used successfully for in vitro and in vivo applications by other researchers. Please see the links below to review example publications:
      MYC-regulated mevalonate metabolism maintains brain tumor-initiating cells
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5600855/
      Effects of simvastatin on retinal structure and function of a high-fat atherogenic mouse model of thickened Bruch's membrane.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24398101/
      Helpful?
  2. How can S6196 be stored for long term storage after DMSO resuspension?
    1 answer
    1. The solubility of this material has not been tested in DMSO. However, external sources report that Simvastatin is soluble in DMSO at >50 mg/mL. Stock solutions may be stored in DMSO at -20°C for at least 1 month. This information has not been validated. As a general rule, avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  3. What happens when the drug is not activated before use in in vitro experiments?
    1 answer
    1. This material does not require activation for cell-based in vitro studies, as it is readily hydrolyzed by the cells. For experiments without live cells the product will remain inactive. This material may be chemically activated per M. Sadeghi et al., J. Immunol., 165, 2712-2718 (2000) as noted below:
      1. 4 mg of simvastatin is dissolved in 100 μl of ethanol.
      2. Then 150 μl of 0.1 N NaOH was added to the solution and subsequently incubated at 50 °C for 2 hours.
      3. The pH was brought to 7.0 by HCl, and the final concentration of the stock solution was adjusted to 4 mg/ml. The stock solution was kept at 4 °C.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the solution stability of Product S6196, Simvastatin, in various solvents?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich has not determined the solution stability of simvastatin. One publication on the subject, published by Yang, H. et al., reports that a 50 mg/mL stock solution of simvastatin in methanol was stored for one month at 4°C. Reference: Determination of Simvastatin in human plasma by liquid chromatography-mass spectrometry.  J. Chromatography B, 785(2), 369-375 (2003).
      Helpful?
  6. How is Product S6196, Simvastatin, activated?
    1 answer
    1. An activation procedure from M. Sadeghi, et al., J. Immunol., 165, 2712-2718 (2000) is:1. 4 mg of simvastatin is dissolved in 100 μl of ethanol.2. Then 150 μl of 0.1 N NaOH was added to the solution and subsequently incubated at 50 °C for 2 hours.3. The pH was brought to 7.0 by HCl, and the final concentration of the stock solution was adjusted to 4 mg/ml. The stock solution was kept at 4 °C.
      Helpful?
  7. What is Product S6196, Simvastatin, soluble in?
    1 answer
    1. According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 14th ed., Entry # 8539, simvastatin is soluble in chloroform at 610 mg/mL, DMSO at 540 mg/mL, methanol at 200 mg/mL, ethanol at 160 mg/mL, 0.1 M HCl at 60 μg/mL, PEG-400 at 70 mg/mL, 0.1 M NaOH at 70 mg/mL, and water at 30 μg/mL. Please note that some of the values are given in milligrams per mL and others are in micrograms per mL.