Fortfahren mit
539209
Protein-Arginin-N-Methyltransferasen-Inhibitor AMI-1
The Protein Arginine N-Methyltransferase Inhibitor, AMI-1 controls the biological activity of Protein Arginine N-Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Protein-Arginin-N-Methyltransferasen-Inhibitor AMI-1, PRMT-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H12N2Na4O9S2
Molekulargewicht:
592.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable, symmetrisch sulfonierte Harnstoffverbindung, die als potenter, spezifischer und nicht mit AdoMet (S-adenosyl-L-methionin, SAM) konkurrierender Inhibitor von Protein -Arginin-N-Methyltransferasen wirkt (PRMT; IC50 = 8,81 µ;M für PRMT1 und 3,03 für Hefe-RMT1p) und nur eine minimale Wirkung auf Lysin-Methyltransferasen hat. Hemmt auch die Nuklearrezeptor-Reportergen-Aktivierung in MCF-7-Zellen und die HIV-1-RT-Polymerase(IC50 = 5 µ;M).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Protein-Arginin-N-Methyltransferasen (PRMT)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 8,81 µ;M für PRMT1 und 3,03 für Hefe-RMT1p
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Skillman, A.G., et al. 2002. Bioorg. Chem.30, 443.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539211475944476496
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539209-5MG04055977269604