Fortfahren mit
H0878
Heparin Lithiumsalz aus Schweinedarm
≥150 USP units/mg
Synonym(e):
Lithium-Heparinat, Lithiumsäure-Heparin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,90
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 758,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 93,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥150 USP units/mg
color
off-white
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
cation traces
Li: 3-4%
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
plasma purification
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O)OC2OC(C(C(C2O[S](=O)(=O)O)O)OC)C(=O)O)CO[S](=O)(=O)O)OC)O
InChI
1S/C14H25NO20S3/c1-29-9-7(17)10(35-38(26,27)28)14(34-11(9)12(18)19)33-8-4(3-31-37(23,24)25)32-13(30-2)5(6(8)16)15-36(20,21)22/h4-11,13-17H,3H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28)
InChI key
HXSDFQWQRCUQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Heparin-Lithium ist ein stark sulfatiertes Polysaccharid, das zur Familie der Glykosaminoglykane gehört und für die Bereiche Zellkultur, Krebsbiologie, Biochemie und Arzneimittelforschung von großer Bedeutung ist. Aufgrund seiner Wechselwirkungen mit Proteinen und Zellen wird es zur Untersuchung molekularer und zellulärer Prozesse, zur Tumormodellierung, zur Untersuchung von Bindungswechselwirkungen sowie als Zellkultur-Supplement zur Aufrechterhaltung der Zellviabilität eingesetzt.
Application
Heparin-Lithium wird vielfach eingesetzt:
  • Zur Validierung photometrischer Messungen bei der Bestimmung der ZelloberflächenladungAls Antikoagulans für Laborstudien
  • Zur Untersuchung der Auswirkung von hypothermischem Stress auf den Laktatstoffwechsel[1]
  • Zur Untersuchung der Wirkung von Antikoagulanzien in Direct Membrane Feeding-Assays
  • Für 2D- und 3D-In-Vitro-Zellkulturen in Glioblastom-Zellmodellen[2]
  • Zur Verhinderung von Gerinnselbildung und Gewebeschäden bei der mechanischen Sondierung der embryonalen Musterbildung von Herzschrittmacherzellen, einer Untersuchung, die einen Beitrag zum größeren Gebiet der Erforschung der Herzgewebsmechanik und der Entwicklungsbiologie leistet[3]
Features and Benefits
  • Heparin mit einer spezifischen Aktivität von ≥150 USP-Einheiten/mg
  • Vielseitig und anpassungsfähig an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H6279H5515H3393
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
biological source
Porcine intestinal mucosa
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
cation traces
Li: 3-4%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Could you provide the procedure for making a 20 IU/mL solution in saline using the H0878-100KU? e.g.) 1) Add 5 Liter of saline in H0878-100KU 1 bottle (volume/weight, %) 2) Vortex thoroughly 3) Filtration (0.2 um pore size) 4) Keep it at 2-4'C
    1 answer
    1. In order to prepare the solution at 20 IU/mL, the activity would be required. The activity of this product is lot specific and reported on the Certificate of Analysis. The minimum activity for any lot would be 150 units/mg. See the link below to review a sample or access the Certificate of a specific lot:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h0878#product-documentation
      This material is soluble at 40 mg/mL in water. The same rate would be expected in saline, but rates may vary slightly. Stirring is recommended, however vigorous vortexing is not typically required.
      Please see the link below to review the product data sheet which includes information on solubility and solution stability:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/743/456/h0878pis.pdf
      Helpful?
  2. How much heparin is needed to prevent coagulation in whole blood?
    1 answer
    1. It is suggested to use 15 to 30 units per mL of blood.
      Helpful?
  3. There is no expiration date on our heparin lithium salt. The lot # is 76H1236. Is this product usable?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of roughly 2 years after the quality release date. The lot number given (76H1236) was released in 1996. The contents may demonstrate some activity if the bottle is unopened, however it is unlikely that it would meet specifications. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product H0878, Heparin lithium salt from porcine intestinal mucosa?
    1 answer
    1. Heparin is a polysaccharide, which has excellent aqueous solution stability (up to 2 years at 2-8 °C) provided the solutions have been sterilized by filtration through a 0.2 μm membrane.  More solution stability information can be on the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  5. What is the potency of Product H0878, Heparin lithium salt from porcine intestinal mucosa?
    1 answer
    1. The specification for potency is ? 150 USP units/mg.  The lot specific potency can be found on the Certificate of Analysis, which can be accessed on the Product Detail page.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How can Product H0878, Heparin lithium salt from porcine intestinal mucosa be reconstituted?
    1 answer
    1. The solubility of heparin is 40 mg/mL in water.