Merck
LO4200
LOPAC®1280 – Kleiner Maßstab
International Version
Synonym(e):
Library of Pharmacologically Active Compounds – Kleinmaßstab
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.77
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Verbindungen werden im 96-Well-Format in 16 Gestellen zu je 80 angeordnet, eine Verbindung pro Well (25 μl mit 10 mM in DMSO in Archiv-Lagergestellen).
Application
„Library of Pharmacologically Active Compounds“ LOPAC®1280 – Screening auf Suppressoren der Niclosamid- und Nigericin-induzierten Interleukin (IL-1β)-Freisetzung anhand geringer Mengen.
Features and Benefits
SDFile bereitgestellt für den Aufbau einer Datenbank mit den folgenden Parametern:
  • Struktur
  • Primärer Name
  • Sekundärer Name
  • Pharmakologische Aktivität
  • Produktnummer
  • Gestellposition
Umfasst die aktuellsten Arzneimittel-ähnlichen Moleküle in den Bereichen von zellulärer Signaltransduktion & Neurowissenschaft:
  • Apoptose
  • G-Proteine & zyklische Nukleotide
  • Genregulierung & -expression
  • Ionenkanäle
  • Lipidsignalwege
  • Mehrfachresistenz gegen Arzneimittel
  • Neurotransmission
  • Phosphorylierung
Other Notes
Nur für den Verkauf außerhalb der USA vorgesehen. US-Kunden verwenden hierfür Produktcode LO4100.
Legal Information
LOPAC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LOPAC®1280 – Kleiner Maßstab
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)