5.30351
Nrf2 Activator IV, VSC2
Synonym(e):
Nrf2 Activator IV, VSC2, ( E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2, (E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Woo, S.Y., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 1473.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable