Fortfahren mit
13404
Natriumaluminat
technical grade, powder
Synonym(e):
Aluminiumnatriumoxid, Natriumaluminiumoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,90
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
NaAlO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.97
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
234-391-6
MDL number:
€ 97,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumaluminat, technical
grade
technical
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
impurities
≤0.05% Fe (as Fe2O3)
cation traces
Al (Al2O3): 50-56%, Na (as Na2O): 37-45%
SMILES string
[Na+].O=[Al-]=O
InChI
1S/Al.Na.2O/q-1;+1;;
InChI key
IYJYQHRNMMNLRH-UHFFFAOYSA-N
General description
Natriumaluminat wird bei der Synthese von mesoporösem Aluminiumoxid, einem industriellen Katalysator, und verschiedenen Aluminiumtrihydroxidpolymorphen verwendet.
Application
Natriumaluminat kann als Katalysator für Folgendes verwendet werden:
  • Bei der Transveresterung von Glycerin mit Dimethylcarbonat zum Synthetisieren von Glycerincarbonat.
  • Bei der Isomerisation von D-Glucose zu D-Fructose.
  • Zum Synthetisieren von Biodiesel aus Jatropha-Öl durch Transveresterung.
  • Zum Umwandeln von Alkoholen zu den entsprechenden unsymmetrischen Carbonatestern mittels Carboxymethylierung unter Verwendung von Dimethylcarbonat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401307451584515884
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Al (Al2O3): 50-56%, Na (as Na2O): 37-45%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.05% Fe (as Fe2O3)
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Are the reported concentrations for 13404 Sodium aluminate in mole percent or wt%?
    1 answer
    1. The percentages reported on the Certificate of Analysis (CoA) for this product are in weight %.