Fortfahren mit
524748
PDE4D-Inhibitor, GEBR-7b
The PDE4D Inhibitor, GEBR-7b controls the biological activity of PDE4D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
PDE4D-Inhibitor, GEBR-7b
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
semisolid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
semisolid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC2CCCC2)C=C(/C([H])=N/OCC(N3CC(C)OC(C)C3)=O)C=C1
InChI key
JEXHQZPMUKFOIV-SSDVNMTOSA-N
General description
Ein zellpermeabler, potenter und selektiver PDE4D-Inhibitor auf Oxim-Basis (IC50 = 0,67 µ;M), der gegenüber anderen Isoformen von PDE4 eine weit geringere Aktivität an den Tag legt. Er verursacht in vivo bei 100 µ;M nachweislich eine signifikante 40%ige Zunahme von extrazellulärem cAMP im Hippocampus von sich frei bewegenden Ratten, hat aber keine Auswirkung auf die Aβ;-Werte. Bei der optimalen Dosis von 0,003 mg/kg löst diese Verbindung in vivo in Maus- und Rattenmodellen eine kognitive Steigerung aus und verursacht nicht, anders als Rolipram, ein erbrechensähnliches Verhalten von Nagetieren.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Bruno, O., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.in press.
Bruno, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 6546.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444966401486401481
description
The PDE4D Inhibitor, GEBR-7b controls the biological activity of PDE4D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
The MEK1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 391210-10-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The IKK Inhibitor VII, also referenced under CAS 873225-46-8, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The IKK-2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 507475-17-4, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
semisolid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)