507862
PANSORBIN® Cells, Lyophilized
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Meikle, P.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 22569.
Ezaki, O., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 1368.
Murakami, H., et al. 1988. Biochem. J.256, 917.
Kessler, S.W. 1975. J. Immunol.115, 1617.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3