Fortfahren mit
L2515
Lipoteichoesäure aus Staphylococcus aureus
bacterial cell wall polymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 972,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Staphylococcus aureus
Quality Segment
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
polymerizable lipids
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Lipoteichonsäure (LTA) ist eine Teichonsäure, die an ein Lipid gebunden ist, das an der Zellwand grampositiver Bakterien reichlich vorhanden ist. LTA ist ein pathogenassoziiertes molekulares Muster (PAMP), das vom Toll-Like-Rezeptor 2 (TLR2) erkannt wird. Diese Erkennung führt zur Aktivierung von NF-kB.
Lipoteichonsäure (LTA) ist ein lineares Polymer aus phosphodiestergebundenem Glycerinphosphat, das kovalent an ein Lipid gebunden ist. Die C2-Position am Glycerinphosphat ist in der Regel glykosyliert oder D-alanyliert. LTA ist aufgrund des Vorliegens eines negativ geladenen Gerüsts aus Glycerinphosphat und dem hydrophoben Lipid amphipathisch. Der Lipidteil ist hydrophob an die Zellmembran gebunden, während sich der Polyglycerinphosphatteil in die Zellwand erstreckt.
Application
Lipoteichonsäure aus Staphylococcus aureus wird wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen der Bindungseigenschaften von SpHyastatin an Lipopolysaccharide und Lipoteichonsäure mittels ELISA
  • zum Messen des Interleukins (IL-6), das in Splenozyten erzeugt wird, mit einem Sandwich-ELISA
  • als Toll-like-Rezeptor-2/6(TLR2/6)-Agonist zum Untersuchen seines Potenzials zur Einleitung des tumorzerstörenden M1-Makrophagenphänotyps
Biochem/physiol Actions
Lipoteichoesäure (LTA) ist ein komplexer Bestandteil der Zellwände grampositiver Bakterien, die an einer Vielzahl von Zellprozessen wie der Stimulierung von Immunantworten und Zellsignalwegen beteiligt sind. Die LTA unterscheidet zwischen verschiedenen Arten grampositiver Bakterien. Lipoteichoesäure aus Streptococcus aureus kann zum Vergleich ihrer Struktur, Immunogenität und Funktionen mit anderen bakteriellen LTAs verwendet werden.
Lipoteichonsäure (LTA) ist ein komplexer Bestandteil der Zellwände grampositiver Bakterien, die an einer Vielzahl von Zellprozessen wie der Stimulation von Immunantworten und Zellsignalwegen beteiligt sind. Die LTA unterscheidet zwischen verschiedenen Spezies grampositiver Bakterien. Lipoteichonsäure aus Streptococcus aureus kann zum Vergleich ihrer Struktur, Immunogenität und Funktionen mit anderen bakteriellen LTA verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3140SAB420088377140
description
bacterial cell wall polymer
description
-
description
clone LT-43, purified from hybridoma cell culture
description
cell wall component
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
Streptococcus pyogenes
biological source
-
biological source
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What method was used to extract LTA?
    1 answer
    1. The specific methodology for the manufacturing process of this product is proprietary. Lipoteichoic acid is a polymer derived from bacterial cell walls, meaning it is isolated from these structures. One common method discussed in literature for extracting lipoteichoic acid involves cell lysis followed by hot phenol/water extraction.
      Helpful?
  4. How is it bettere to resuspend the powder? Please add solubility and how to use the product in the "fiche des caractéristique"
    1 answer
    1. As mentioned in the Product Datasheet, Lipoteichoic acid is soluble in water (5 mg/ml), yielding
      a hazy colorless to faint yellow solution. This document can be located in the 'DOCUMENTATION' section under 'More Documents':
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/351/l2515pis.pdf