5.06069
3-Deazaneplanocin A hydrochloride
InSolution, ≥98%, 25 mM aqueous solution, EZH2 Inhibitor
Synonym(e):
InSolution EZH2 Inhibitor, DZNep, 3-Deazaneplanocin A, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, (1S,2R,5R)-5-(4-Amino-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)-3-(hydroxymethyl)cyclopent-3-ene-1,2-diol, xHCl, yH₂O {x = 3 & y = 2}, NSC 617989
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C12H14N4O3/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14)/t8-,10-,11+/m1/s1
InChIKey
OMKHWTRUYNAGFG-IEBDPFPHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
EZH2
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Miranda, T.B., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 1579.
Fiscus, W., et al. 2009. Blood13, 2733.
Tan, J., et al. 2007. Genes Dev.21, 1050.
Chiang, P.K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 4988.
Tseng, C.K., et al. 1989. J. Med. Chem.32, 1442.
Glazer, R.I., et al. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.135, 688.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable