Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N4O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.73
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
3-Deazaneplanocin A -hydrochlorid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -88 to -108°, c = 0.1 in water
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3C=C(CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H14N4O3.ClH/c13-12-9-7(1-2-14-12)16(5-15-9)8-3-6(4-17)10(18)11(8)19;/h1-3,5,8,10-11,17-19H,4H2,(H2,13,14);1H/t8-,10-,11+;/m1./s1
InChI key
UNSKMHKAFPRFTI-FDKLLANESA-N
General description
3-Deazanplanocin A-Hydrochlorid ist ein carbozyklisches Analogon von Adenosin. Es weist antimetastatische Eigenschaften auf. Es wird zur Behandlung des Ebola-Virus, Magenkrebs, Myelom und Lymphom eingesetzt.
Application
3-Deazanplanocin A-Hydrochlorid wurde eingesetzt, um seine Wirkung auf die Progression von Eierstocktumoren zu untersuchen. Es wird auch als S-Adenosylhomocysteinhydrolase(SAH)-Inhibitor in c33A2-Zellen eingesetzt.
3-Deazanplanocin A-Hydrochlorid wurde verwendet, um die potenzielle Beteiligung der Autophagie und Apoptose in Darmkrebszellen zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
3-Deazanplanocin A (DZNep) ist ein Adenosylhomocysteinhydrolase-Inhibitor und Histonmethyltransferase EZH2-Inhibitor. Es schaltet die unterdrückten Tumorsuppressorgene ein und induziert Apoptose, indem die Expression von EZH2 gehemmt wird.
3-Deazanplanocin A ist ein Adenosylhomocysteinhydrolase-Inhibitor und Histonmethyltransferase EZH2-Inhibitor.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulationsforschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die Genregulationsforschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?