Fortfahren mit
1.04354
L-Histidin -monohydrochlorid Monohydrat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
Synonym(e):
4-Imidazolyl-L-alanin, His
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.63
EC Index Number:
211-438-9
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% (alkalimetric), 99.0-101.0% (perchloric acid titration)
form
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
General description
Chemikalien spielen bei der Stabilisierung von biologischen Arzneimitteln während des Herstellungs- und Formulierungsprozesses eine wichtige Rolle – z. B. durch Verhindern von Aggregation. Wir bieten eine Bandbreite an qualitativ hochwertigen Stabilisatoren, Puffern und Salzen für eine erfolgreiche Aufreinigung und Formulierung Ihrer Biomoleküle. Speziell für Hochrisikoanwendungen entwickelt weisen sie einen geringen Anteil an biologischer Belastung und Endotoxinen auf.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Histidin-Monohydrochlorid wird bei der biopharmazeutischen Herstellung als Formulierungspuffer verwendet. Es wird oft gemeinsam mit Histidin verwendet, um Histidin-Puffer mit dem gewünschten pH-Wert herzustellen.
Dank seiner geringen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist L-Histidin-Monohydrochloridmonohydrat Emprove® Expert besonders gut für Anwendungen mit hohem Risiko geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4036H07550001.04350
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
BP, JP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
solid
form
powder
form
-
form
crystalline powder
assay
98.5-101.0% (alkalimetric), 99.0-101.0% (perchloric acid titration)
assay
≥98.5%
assay
-
assay
-
solubility
149.55 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
149.55 g/L
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.