Merck
5.05051
Sigma-Aldrich
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid
Synonym(e):
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid, Ionotropic Glutamate Receptor Antagonist, PDA, cis PDA, cis-Piperidine-2,3-dicarboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 147,00
€ 147,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 147,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
€ 147,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1C(C(CCC1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
PTLWNCBCBZZBJI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A non-specific antagonist of NMDA, AMPA and kainate ionotropic receptors and a partial agonist for NMDA receptors. Used in blocking general excitatory synaptic transmissions.
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Sonstige Hinweise
Tong, G., et al. 1994. Neuron13, 1195.
Leach, J., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.121, 173.
Watkins, C., et al. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.21, 165.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable