Fortfahren mit
K3375
Kynurensäure
≥98% (HPLC), powder, NMDA receptor antagonist
Kynurenic acid
Synonym(e):
4-Hydroxychinolin-2-carboxylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-751-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
147451
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 29,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kynurensäure, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Application
Kynurensäure wird als Bestandteil der Dissektionskochsalzlösung für embroynale zerebrale Cortexzellen und humane Primärastrozyten verwendet. Außerdem kommt sie als Medienzusatz für die Darmepithel-Zelllinie der Maus (MODE-K) und für induzierte, aus pluripotenten Stammzellen (iPSC) gewonnene Nervenzellen zum Einsatz.
Biochem/physiol Actions
Kynurensäure (KynA) ist ein nicht-selektiver Antagonist an N-Methyl-d-Aspartat (NMDA)-, α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionsäure (AMPA)- und Kainat-Rezeptoren. Sie blockiert die Neurotoxizität von Kainsäure. Kynurensäure blockiert außerdem nikotinische Acetylcholin-Rezeptoren. Sie ist ein Nebenprodukt der Verstoffwechslung von Tryptophan. Kynurensäure ist ein Neuromodulator und steuert den Glutamat-, Dopamin-, Acetylcholin- und α-Aminobuttersäure (GABA)-Gehalt. Sie steuert neuroendokrine Funktionen; ein auffälliger KynA-Spiegel ist ein potenzieller Marker für Depression, Schizophrenie, Alzheimer und Chorea Huntington.[1] Ein normaler KynA-Spiegel im Gehirn ist entscheidend für die kognitive Funktion.[2]
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0497C0496SML1937
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
275 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), GRIA3(2892), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901), GUCA2A(2980), GUCA2B(2981), NGFR(4804), SLC23A2(9962)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kynurensäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you have any recommendations for storage after reconstitution of the product?
    1 answer
    1. This product may be stored for several days at 4 °C. The product has not been evaluated for long term freezer storage. However, other sources note that stock solutions of kynurenic acid at 100 mM, initially prepared with 5 M NaOH and subsequently diluted with saline and the pH adjusted with 2 N HCl, may be stored at -20 °C. This information has not been validated. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/231/908/k3375pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review