5.04480
Conantokin G
Synonym(e):
Conantokin G, Gly-Glu-γ-CarboxyGlu-γ-CarboxyGlu-Leu-Gln-γ-CarboxyGlu-Asn-Gln-γ-CarboxyGlu-Leu-Ile-Arg-γ-CarboxyGlu-Lys-Ser-Asn-NH2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
0.8 μM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C88H138N26O44/c1-7-34(6)61(77(138)103-41(12-10-20-98-88(96)97)63(124)107-48(23-35(78(139)140)79(141)142)69(130)100-40(11-8-9-19-89)64(125)113-54(31-115)76(137)104-45(62(95)123)28-57(93)118)114-75(136)47(22-33(4)5)106-70(131)49(24-36(80(143)144)81(145)146)109-67(128)44(14-17-56(92)117)102-74(135)53(29-58(94)119)112-73(134)51(26-38(84(151)152)85(153)154)110-66(127)43(13-16-55(91)116)101-68(129)46(21-32(2)3)105-71(132)52(27-39(86(155)156)87(157)158)111-72(133)50(25-37(82(147)148)83(149)150)108-65(126)42(15-18-60(121)122)99-59(120)30-90/h32-54,61,115H,7-31,89-90H2,1-6H3,(H2,91,116)(H2,92,117)(H2,93,118)(H2,94,119)(H2,95,123)(H,99,120)(H,100,130)(H,101,129)(H,102,135)(H,103,138)(H,104,137)(H,105,132)(H,106,131)(H,107,124)(H,108,126)(H,109,128)(H,110,127)(H,111,133)(H,112,134)(H,113,125)(H,114,136)(H,121,122)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H4,96,97,98)
InChIKey
HTBKFGWATIYCSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA receptors
Verpackung
Warnhinweis
Sequenz
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sheng, Z., et al. 2009. Neuropharmacology.57, 127.
Zhou, L., et al. 1996. J. Neurochemistry.66, 620.
Hammerland, L., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.226, 239.
Mena, E., et al. 1990. Neurosci Lett.118, 241.
Donevan, D., et al. 2000. Mol Pharmacol.58, 614.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable