Merck
578886
Sigma-Aldrich
L-Citrullin-4,4,5,5-d4
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
L-Ornithine-4,4,5,5-d4
Größe auswählen
10 MG
€ 1.070,00
€ 1.070,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 1.070,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D4H9N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.070,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
216-218 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3D2
InChIKey
RHGKLRLOHDJJDR-KKOAYFQZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Peter E L Pontoppidan et al.
The Journal of nutrition, 145(7), 1472-1480 (2015-05-29)
Intensive chemotherapy frequently results in gut toxicity, indicated by oral and intestinal mucositis, resulting in poor treatment outcomes and increased mortality. There are no effective preventive strategies against gut toxicity and the role of diet is unknown. We hypothesized that