Merck
5.00667
SAFC
Thiaminphosphorsäureesterchlorid-Dihydrat
EMPROVE® API
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Thiamin-monophosphat-chlorid Dihydrat, Thiamindihydrogenphosphat-chlorid (Ester-Salz), Aneurin-monophosphat-chlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18ClN4O4PS · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.82
Beilstein:
3844977
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
208-536-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<1 Pa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® API
Form
solid
pH-Wert
2-3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (decomposition)
Löslichkeit
176 g/L
Dichte
1.53 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
670 kg/m3
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(O)(O)=O)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
InChIKey
GUGWNSHJDUEHNJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Durch fast 200 Jahre Erfahrung bieten wir branchenführendes Produktionswissen und umfangreiche regulatorische Unterstützung für hochwertige API. Von einem vollständigen Portfolio innovativer Folate bis zur individuellen Synthese erfüllen unsere kundenspezifischen und skalierbaren Lösungen Ihre speziellen Produktionsanforderungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Thiaminphosphorsäureesterchloriddihydrat ist eine Quelle für Vitamin B1 zur Verwendung in der klinischen Ernährung, in Vitaminnahrungsergänzungsmitteln und als Infusion bei einem Vitamin B1-Mangel. Thiaminphosphorsäureesterchloriddihydrat Emprove® API wird gemäß der ICH Q7-Leitlinie hergestellt. Ein ASMF ist erhältlich.
Dieses Produkt ist Teil unserer proprietären Viscosity Reduction Platform und eignet sich für hochkonzentrierte proteinbasierte Formulierungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Elemental Impurities Information
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
API Information Package
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.