5.00527
APETx2, Anthopleura elegantissima, Recombinant, E. coli
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
APETx2, Anthopleura elegantissima, Recombinant, E. coli, Acid-Sensing Ion Channel 3 Blocker, ASIC3 Channel Blocker
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
63 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
ASIC3
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sherwood, T.W., et al. 2012. Am. J. Physiol. Cell Physiol.303, C699.
Karczewski, J., et al. 2010. Br J Pharmacol.161, 950.
Chagot, B., et al. 2005. Protein Sci.14, 2003.
Diochot, S., et al. 2004. EMBO J.23, 1516.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable