Fortfahren mit
T3287
Monoklonaler Anti-Talin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
clone 8d4, ascites fluid
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Talin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 648,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8d4, monoclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
191
€ 648,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
8d4, monoclonal
mol wt
antigen 225-235 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
chicken, frog, rat, human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured Rat2 cells, western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Das Talin-1(TLN1)-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 9p13.3 lokalisiert und codiert ein 270-kDa-Zytoskelettprotein mit 2.541 Aminosäuren. Talin-1 wird in Niere, Leber, Milz, Magen, Lunge und vaskulären glatten Muskeln stark exprimiert. Die antiparallele Dimer-Struktur von TLN1 ist durch einen globulären Kopf mit -FERM-Domäne (Four-point-one, Ezrin, Radixin, Moesin) und Stabdomäne, die an der Dimerbildung beteiligt sind, charakterisiert.
Der monoklonale Anti-Talin-Antikörper (Maus IgG1 Isotyp) ist vom 8d4-Hybridom abgeleitet, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird. Talin befindet sich in einer Teilmenge von Adherens Junctions, speziellen Zell-Zell- und Zell-Matrix-Verbindungen, die durch das Vorhandensein von filamentösem Aktin an der zytoplasmatischen Fläche des Verbindungskomplexes charakterisiert ist. In kultivierten Zellen kommt Talin in den Zell-Zell-Verbindungen nicht vor und ist hauptsächlich in Anheftungsplaque und fibrillären Streifen unter dem Zelloberflächenfibronektin zu finden.
Immunogen
Aufgereinigtes Geflügelmagen-Talin.
Application
Monoklonaler Anti-Talin-Antikörper wird zur Lokalisierung von Talin mit verschiedenen immunchemischen Assays wie Immunblot, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) und für Mikroinjektions- sowie Tranfektionsstudien eingesetzt. Der Antikörper erkennt natives Talin und kann in der Immunpräzipitation eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert spezifisch mit Säugetier- und Vogel-Talin. In Immunblotting erkennt der Antikörper ein Epitop, das sich am 225-kDa-Geflügel-Talinmolekül und dem 190-kDa-Fragment, das durch die Proteasespaltung erhalten wird, befindet. Er lokalisiert auch das Talin mit etwas höherer Molekülmasse in menschlichen Blutplättchen. Der Antikörper markiert fokale Adhäsionen, Membraneinstülpungen und ventrale Streifen in Methanol/Aceton-fixierten, kultivierten Fibroblasten.
Talin interagiert mit mindestens zwei weiteren Proteinen, die sich an Anheftungsplaque, Vinculin und Integrin befinden. Talin und Vinculin interagieren miteinander und es wurde vorgeschlagen, dass beide an der Erzeugung der Transmembranverbindung zwischen der extrazellulären Matrix und dem Zytoskelett beteiligt sind, die in Anheftungsplaque auftritt.
Talin 1 (TLN1) ist ein Zytoskelettprotein, das eine wesentliche Rolle in der Krebszellanhaftung, -migration und -invasion spielt. Es ist auch an der Integrinaktivierung beteiligt und ermöglicht die Anhaftung von Integrin an das Aktinzytoskelett. TLN1 kann als potenzieller Prognosebiomarker in Nasopharynx-Karzinom (NPC) dienen. Eine Überexprimierung von TLN1 wird bei Endometriumkarzinom, oralem Plattenepithelzellkarzinom, Prostatakrebs und Leberzellkarzinom beobachtet. Serum-TLN1 fungiert als potenzieller Biomarker für das Leberzellkarzinom (HCC). Talin 1 (TLN1) wird bei Glioblastom hochgradig exprimiert. Die Hemmung der TLN1-Aktivität unterstützt die Verringerung maligner Merkmale von Glioblastomzellen. Es spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Bevacizumab-Resistenz (antiangiogenes Mittel).
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200041SAB4200694P1093
description
clone 8d4, ascites fluid
description
clone TA205, purified from hybridoma cell culture
description
clone 8D4, purified from hybridoma cell culture
description
clone PXC-10, ascites fluid
clone
8d4, monoclonal
clone
TA205, monoclonal
clone
8D4, monoclonal
clone
PXC-10, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
chicken, frog, rat, human, mouse
species reactivity
chicken, bovine, human
species reactivity
Xenopus, rat, chicken, human, bovine, sheep, hamster
species reactivity
bovine, rat, human, chicken, hamster
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... TLN1(7094), TLN2(83660)
mouse ... Tln1(21894), Tln2(70549)
rat ... Tln1(313494)
Gene Information
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
Gene Information
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
rat ... Tln1(313494)
Gene Information
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)