Wichtige Dokumente
481408-M
Millipore
NF-κB-Aktivierungsinhibitor II, JSH-23
The NF-κB Activation Inhibitor II, JSH-23, also referenced under CAS 749886-87-1, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
NF-κB-Aktivierungsinhibitor II, JSH-23
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(CCCc2ccccc2)c1c(cc(cc1)C)N
InChI
1S/C16H20N2/c1-13-9-10-16(15(17)12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,12,18H,5,8,11,17H2,1H3
InChIKey
YMFNPBSZFWXMAD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, selektiver Blocker der nukleären Translokation von NF-κ;B p65, der nicht den Abbau von Iκ;B beeinträchtigt (IC50 = 7,1 µ;M in LPS-stimulierten RAW-264.7-Makrophagen, die mit pNF-κ;B-SEAP-NPT stabil transfiziert sind). Es hat sich gezeigt, dass es die DNA-Bindung von NF-κ;B unterdrückt und die LPS-induzierte Expression von TNF-α;, IL-1β;, IL-6, iNOS und COX-2 herunterreguliert. Verhindert zudem die LPS-induzierte apoptotische Chromatinkondensation.
Eine zellpermeable Diaminoverbindung, die selektiv die nukleäre Translokation von NF-κ;B p65 und seine Transkriptionsaktivität blockiert (IC50 = 7,1 µ;M in einem NF-κ;B-Reporter-Assay mit RAW 264.7), ohne den Abbau von Iκ;B zu beeinflussen. Es hat sich gezeigt, dass es die DNA-Bindung von NF-κ;B unterdrückt und die LPS-induzierte Genexpression und apoptotische Chromatinkondensation herunterreguliert.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Blockiert die nukleäre Translokation von NF-κ;B p65 und seine Transkriptionsaktivität
Ziel-IC50: 7,1 µ;M in einem NF-κ;B-Reporter-Assay mit RAW 264.7
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Shin, H.M., et al. 2004. FEBS Lett.571, 50.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3