Wichtige Dokumente
476480
Sigma-Aldrich
PKC 20-28, zellpermeabel, myristoyliert
Pseudosubstrate sequence from protein kinase Cα and β ( PKCα and PKCβ).
Synonym(e):
PKC 20-28, zellpermeabel, myristoyliert, Myr-N-FARKGALRQ-NH₂, myristoylierter Proteinkinase-C-Inhibitor 20-28, zellpermeabel, Proteinkinase C 20-28, zellpermeabel, myristoyliert
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C60H106N18O11
Molekulargewicht:
1255.60
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Tris-HCl, pH 7.5: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Pseudosubstratsequenz der Proteinkinase Cα; und β; (PKCα; und PKCβ;). Der N-Terminus ist myristoyliert, um die Membranpermeabilität zu ermöglichen. Hochspezifischer, reversibler und substratkompetitiver Inhibitor der TPA-Aktivierung der MARCKS-Phosphorylierung in primären Fibroblastenkulturen (IC50 = 8 µ;M); zeigt eine 98%ige Hemmung bei 100 µ;M.
Pseudosubstratsequenz von Proteinkinase Ca (PKCα;) und PKCβ;. N-terminal myristoyliert, um die Membranpermeabilität zu ermöglichen. Hochspezifischer, reversibler und substratkompetitiver Inhibitor der TPA-Aktivierung der MARCKS-Phosphorylierung in primären Fibroblastenkulturen (IC50 = 8 µ;M). Zeigt eine 98%ige Hemmung bei 100 µ;M.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
TPA-Aktivierung der MARCKS-Phosphorylierung in primären Fibroblastenkulturen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 8 µ;M gegen die TPA-Aktivierung der MARCKS-Phosphorylierung in primären Fibroblastenkulturen
Verpackung
Ja
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
N-Myr-Phe-Ala-Arg-Lys-Gly-Ala-Leu-Arg-Gln-NH₂;
Sonstige Hinweise
Eichholtz, T., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1982.
Ward, N.E. and O’;Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carsten Riether et al.
Cell reports, 34(4), 108663-108663 (2021-01-28)
Self-renewal is a key characteristic of leukemia stem cells (LSCs) responsible for the development and maintenance of leukemia. In this study, we identify CD93 as an important regulator of self-renewal and proliferation of murine and human LSCs, but not hematopoietic