If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 122,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 |
2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 484,00 |
Über diesen Artikel
biological source
wood (pulp)
Quality Segment
form
powder
color
light yellow
useful pH range
(20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral)
viscosity
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp
> 300.05 °C ((> 572.09 °F))
solubility
water: soluble
cation traces
Na: 6.5-9.5%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Nieder-, mittel- und hochviskose CMCs werden als Stellmittel verwendet. Niederviskose CMC wird in der Regel als „dünne“ wässrige Lösung verwendet. Mittelviskose CMC wird zur Herstellung von sirupartigen Lösungen verwendet. Hochviskose CMC wird zur Herstellung von creme- oder lotionsartigen Lösungen verwendet.
Application
Preparation Note
Um Carboxymethylcellulose aufzulösen, muss der Feststoff vorsichtig in Wasser gegeben werden, um eine gute Dispersion (Benetzung) sicherzustellen. Dazu muss der Feststoff eventuell portionsweise zugegeben werden. Wenn dem Trockenfeststoff Wasser zugesetzt wird, bildet sich ein „Feststoffklumpen“, der sich sehr schwer auflösen lässt; deshalb muss der Feststoff in Wasser gegeben werden. Vorsichtig rühren oder periodisch schütteln; nicht unentwegt mit einem Magnetrührer rühren. Hohe Temperaturen sind nicht erforderlich. Diese würden die Solubilisierung sogar verlangsamen. Bei Verwendung einer Mischvorrichtung, wie einem Rührflügel bzw. Vortexer, würde das Pulver zwar in die Flüssigkeit gezogen werden, es würden jedoch möglicherweise Abscherungen entstehen.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source wood (pulp) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| useful pH range (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral) | useful pH range (20 °C, 10 g/L, 68 °F neutral) | useful pH range - | useful pH range - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
what is the average Mw of this product?
1 answer-
The molecular weight is not determined for this product. Historical data shows an estimated range of 100 - 250 kDa.