Merck
422708
KN-93
≥95% (HPLC), solid, CAM kinase II inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
2-[N-(2-hydroxyethyl)]-N-(4-methoxybenzenesulfonyl)]amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29ClN2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
KN-93, A cell-permeable, reversible and competitive inhibitor of rat brain CaM kinase II (Ki = 370 nM).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CCO)c2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler und kompetitiver Inhibitor der CaM-Kinase II des Rattenhirns (Ki = 370 nM). Bindet selektiv an die CaM-Bindungsstelle des Enzyms und verhindert die Assoziation von CaM mit CaMKII. Weist keine signifikante Wirkung auf die Proteinkinase-A-Aktivität auf. Induziert den Arrest des G1-Zellzyklus und die Apoptose in NIH/3T3-Zellen. Eine 5-mM-Lösung (1 mg/399 µ;l) von KN-93 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-422712&;#124;[/islink]">;422712<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Zellpermeabler, reversibler und kompetitiver Inhibitor des Ca+2/Calmodulin-abhängiges Protein-Kinase II im Rattenhirn (Ki = 370 nM). KN-93 bindet selektiv an die Calmodulin(CaM)-Bindungsstelle des Enzyms und verhindert die Assoziation von CaM mit CaM-Kinase II. Bindet selektiv an die CaM-Bindungsstelle des Enzyms und verhindert die Assoziation von CaM mit CaMKII. Weist keine signifikante Wirkung auf Proteinkinase-A-Aktivität auf. Induziert den Arrest des G1-Zellzyklus und die Apoptose in NIH 3T3-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
CaM-Kinase 2
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 370 nM gegen CaM-Kinase II des Rattenhirns
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Fan, G.H., et al. 1999. Mol. Pharmacol.56, 39.
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differ.6, 1063.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KN-93
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
422708-5MG04055977187250
422708-1MG04055977187243
422709-1MG07790788050177